Ethyl-3-(butylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25278-10G OR25278-1G OR25278-5G
APOSOR25278-10GEA 262 EUR
APOSOR25278-10G APOSOR25278-1G APOSOR25278-5G
Ethyl-3-(butylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Ethyl-3-(butylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₀O₃S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085061
CAS nummer: 172516-33-5