2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2532-1G OR2532-5G
APOSOR2532-1GEA 46.8 EUR
APOSOR2532-1G APOSOR2532-5G
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Formule: C₈H₇N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00490009
CAS nummer: 30235-28-0