4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2536-1G OR2536-250MG OR2536-5G
APOSOR2536-1GEA 0 EUR
APOSOR2536-1G APOSOR2536-250MG APOSOR2536-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
Formule: C₇H₁₀N₂S
Smeltpunt: 86…90 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00022851
CAS nummer: 2933-29-1