Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2540-1G OR2540-250MG OR2540-5G
APOSOR2540-1GEA 141 EUR
APOSOR2540-1G APOSOR2540-250MG APOSOR2540-5G
Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Formule: C₈H₁₁BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02253803
CAS nummer: 5775-89-3