2,2-Dimethylchromane-6-carbaldehyde 85%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25425-1G OR25425-250MG OR25425-500MG OR25425-5G
APOSOR25425-1GEA 250 EUR
APOSOR25425-1G APOSOR25425-250MG APOSOR25425-500MG APOSOR25425-5G
2,2-Dimethylchromane-6-carbaldehyde 85%
2,2-Dimethylchromane-6-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Kookpunt: 110…114 °C/2mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052286
CAS nummer: 61370-75-0