Di-2-thienyl sulphide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(2-thienylthio)thiophene
OR25442-1G OR25442-5G
APOSOR25442-1GEA 0 EUR
APOSOR25442-1G APOSOR25442-5G
Di-2-thienyl sulphide 97%
Di-2-thienyl sulphide
Formule: C₈H₆S₃
MW: 198.32 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052047
CAS nummer: 3988-99-6