2-(Methylthio)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25479-1G OR25479-2.5G
APOSOR25479-1GEA 43.8 EUR
APOSOR25479-1G APOSOR25479-2.5G
2-(Methylthio)benzoic acid
2-(Methylthio)benzoic acid
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168.22 g/mol
Smeltpunt: 169…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00029934
CAS nummer: 3724-10-5