2-Isopropyl-6-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25535-1G OR25535-250MG
APOSOR25535-1GEA 402 EUR
APOSOR25535-1G APOSOR25535-250MG
2-Isopropyl-6-nitrophenol
2-Isopropyl-6-nitrophenol
Formule: C₉H₁₁NO₃
Kookpunt: 131…135 °C/20mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 7545-71-3