3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2554-1G OR2554-250MG
APOSOR2554-1GEA 548 EUR
APOSOR2554-1G APOSOR2554-250MG
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid 95%
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₂N₂O₃
MW: 244.25 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09262519
CAS nummer: 927981-91-7