4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25548-25G OR25548-5G
APOSOR25548-25GEA 412 EUR
APOSOR25548-25G APOSOR25548-5G
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Formule: C₆H₂ClN₃O₃
Smeltpunt: 97…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005808
CAS nummer: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4