2-Amino-5-nitro-6-picoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Amino-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Amino-5-nitro-6-methylpyridine, 2-Amino-6-methyl-5-nitropyridine, 6-Amino-3-nitro-2-picoline, 6-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine
OR2556-25G OR2556-5G OR2556-100G
APOSOR2556-25GEA 29.2 EUR
APOSOR2556-25G APOSOR2556-5G APOSOR2556-100G
2-Amino-5-nitro-6-picoline
2-Amino-5-nitro-6-picoline
Formule: C₆H₇N₃O₂
Smeltpunt: 185…189 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053582
CAS nummer: 22280-62-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III