Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dichloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 2-(3,4-dichlorophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, Methyl 2,6-dichloro-4-pyrimidinecarboxylate, Methyl 2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylate
OR2558-25G OR2558-1G OR2558-5G
APOSOR2558-25GEA 110 EUR
APOSOR2558-25G APOSOR2558-1G APOSOR2558-5G
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207.02 g/mol
Smeltpunt: 54…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01941317
CAS nummer: 6299-85-0