(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
OR2560-25G OR2560-5G OR2560-100G
APOSOR2560-25GEA 55.5 EUR
APOSOR2560-25G APOSOR2560-5G APOSOR2560-100G
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 97%
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Kookpunt: 152…153 °C/11mmHg
Dichtheid: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00064179
CAS nummer: 10420-89-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III