4-Phenylethynylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25608-1G OR25608-5G OR25608-25G
APOSOR25608-1GEA 33.7 EUR
APOSOR25608-1G APOSOR25608-5G APOSOR25608-25G
4-Phenylethynylbenzaldehyde 95%
4-Phenylethynylbenzaldehyde
Formule: C₁₅H₁₀O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00114585
CAS nummer: 57341-98-7