1-Acetyl-5-bromoindoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25617-1G OR25617-25G
APOSOR25617-1GEA 78.9 EUR
APOSOR25617-1G APOSOR25617-25G
1-Acetyl-5-bromoindoline
1-Acetyl-5-bromoindoline
Formule: C₁₀H₁₀BrNO
Smeltpunt: 118…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00056017
CAS nummer: 22190-38-1