α-Chloro-m-xylene 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
OR2562-100G OR2562-250G OR2562-1KG
APOSOR2562-100GEA 26.3 EUR
APOSOR2562-100G APOSOR2562-250G APOSOR2562-1KG
α-Chloro-m-xylene 94%
α-Chloro-m-xylene
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Kookpunt: 195…196 °C
Dichtheid: 1.064 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000909
CAS nummer: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10224