4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]phenol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2563-10G OR2563-1G OR2563-5G
APOSOR2563-10GEA 672 EUR
APOSOR2563-10G APOSOR2563-1G APOSOR2563-5G
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]phenol 95+%
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]phenol
Formule: C₁₂H₁₂N₂OS
MW: 232.31 g/mol
Smeltpunt: 192…193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203057
CAS nummer: 107718-34-3