6,7-Dimethoxy-4-quinazolone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2564-5G OR2564-25G OR2564-100G
APOSOR2564-5GEA 55.5 EUR
APOSOR2564-5G APOSOR2564-25G APOSOR2564-100G
6,7-Dimethoxy-4-quinazolone
6,7-Dimethoxy-4-quinazolone
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₃
Smeltpunt: 298 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01570147
CAS nummer: 13794-72-4