Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2569-1G OR2569-5G
APOSOR2569-1GEA 80.4 EUR
APOSOR2569-1G APOSOR2569-5G
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-Amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Smeltpunt: 167…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022452
CAS nummer: 64399-23-1