3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25693-10G OR25693-1G
APOSOR25693-10GEA 388 EUR
APOSOR25693-10G APOSOR25693-1G
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₁₃H₁₆O₄
Smeltpunt: 160…164 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 144036-17-9