3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25702-100MG OR25702-250MG OR25702-500MG
APOSOR25702-100MGEA 139 EUR
APOSOR25702-100MG APOSOR25702-250MG APOSOR25702-500MG
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitrile
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitrile
Formule: C₁₃H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 159783-16-1