Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3,4-dimethylbenzoate
OR25704-1G OR25704-25G OR25704-5G
APOSOR25704-1GEA 22 EUR
APOSOR25704-1G APOSOR25704-25G APOSOR25704-5G
Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Methyl-3,4-dimethylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Smeltpunt: 35…37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219861
CAS nummer: 38404-42-1