Isopropoxybenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25710-100G OR25710-25G OR25710-5G
APOSOR25710-100GEA 190 EUR
APOSOR25710-100G APOSOR25710-25G APOSOR25710-5G
Isopropoxybenzene
Isopropoxybenzene
Formule: C₉H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00048288
CAS nummer: 2741-16-4