2-Methyl-3-nitroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methoxy-2-methyl-3-nitrobenzene, Methyl 3-nitro-o-tolyl ether, 2-Methoxy-6-nitrotoluene
OR25731-1G OR25731-5G OR25731-25G
APOSOR25731-1GEA 29.2 EUR
APOSOR25731-1G APOSOR25731-5G APOSOR25731-25G
2-Methyl-3-nitroanisole 98%
2-Methyl-3-nitroanisole
Formule: C₈H₉NO₃
Kookpunt: 94…96 °C/0,5mmHg
Smeltpunt: 54…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007159
CAS nummer: 4837-88-1