7-Aminoenanthic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2575-100G OR2575-25G
APOSOR2575-100GEA 704 EUR
APOSOR2575-100G APOSOR2575-25G
7-Aminoenanthic acid 98%
7-Aminoenanthic acid
Formule: C₇H₁₅NO₂
Smeltpunt: 192…195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008242
CAS nummer: 929-17-9