2-Bromo-4-nitroimidazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
OR2576-10G OR2576-5G
APOSOR2576-10GEA 40.9 EUR
APOSOR2576-10G APOSOR2576-5G
2-Bromo-4-nitroimidazole 97%
2-Bromo-4-nitroimidazole
Formule: C₃H₂BrN₃O₂
Smeltpunt: 235 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025308
CAS nummer: 65902-59-2