5-Iodo-o-toluidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-4-iodotoluene, 5-Iodo-2-methylaniline
OR25762-25G OR25762-5G OR25762-100G
APOSOR25762-25GEA 33.7 EUR
APOSOR25762-25G APOSOR25762-5G APOSOR25762-100G
5-Iodo-o-toluidine
5-Iodo-o-toluidine
Formule: C₇H₈IN
Kookpunt: 273 °C
Smeltpunt: 48…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051531
CAS nummer: 83863-33-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III