2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2577-1G OR2577-25G OR2577-5G
APOSOR2577-1GEA 22 EUR
APOSOR2577-1G APOSOR2577-25G APOSOR2577-5G
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
Formule: C₃H₂ClN₃O₂
Smeltpunt: 214…216 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419295
CAS nummer: 57531-37-0