Tris(4-methylphenyl)phosphine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25774-100G OR25774-25G OR25774-5G
APOSOR25774-100GEA 65.8 EUR
APOSOR25774-100G APOSOR25774-25G APOSOR25774-5G
Tris(4-methylphenyl)phosphine 99%
Tris(4-methylphenyl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁P
Smeltpunt: 144…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008542
CAS nummer: 1038-95-5