Tris(2-methylphenyl)phosphine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
OR25778-100G OR25778-25G OR25778-500G
APOSOR25778-100GEA 52.6 EUR
APOSOR25778-100G APOSOR25778-25G APOSOR25778-500G
Tris(2-methylphenyl)phosphine 96%
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁P
Smeltpunt: 123…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008514
CAS nummer: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9