Diphenylphosphinic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25790-100G OR25790-25G OR25790-500G
APOSOR25790-100GEA 40.9 EUR
APOSOR25790-100G APOSOR25790-25G APOSOR25790-500G
Diphenylphosphinic acid 99%
Diphenylphosphinic acid
Formule: C₁₂H₁₁O₂P
MW: 218.19 g/mol
Smeltpunt: 193…195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002132
CAS nummer: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5