Isoxazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2580-1G OR2580-25G OR2580-5G
APOSOR2580-1GEA 0 EUR
APOSOR2580-1G APOSOR2580-25G APOSOR2580-5G
Isoxazole 98%
Isoxazole
Formule: C₃H₃NO
Kookpunt: 93…95 °C
Dichtheid: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 12 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003149
CAS nummer: 288-14-2
UN: 2924
ADR: 3+8,II