2,3-Dichloroquinoxaline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR25839-100G OR25839-25G OR25839-500G
APOSOR25839-100GEA 125 EUR
APOSOR25839-100G APOSOR25839-25G APOSOR25839-500G
2,3-Dichloroquinoxaline 98%
2,3-Dichloroquinoxaline
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
Smeltpunt: 152…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006720
CAS nummer: 2213-63-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III