2,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2585-1G OR2585-250MG OR2585-5G
APOSOR2585-1GEA 52.6 EUR
APOSOR2585-1G APOSOR2585-250MG APOSOR2585-5G
2,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid
2,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₄BCl₂NO₂
Smeltpunt: 161…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798254
CAS nummer: 847664-64-6