4-Iodopyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25896-1G OR25896-5G
APOSOR25896-1GEA 22 EUR
APOSOR25896-1G APOSOR25896-5G
4-Iodopyridine 97%
4-Iodopyridine
Formule: C₅H₄IN
Smeltpunt: 92…96 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093937
CAS nummer: 15854-87-2