Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25899-1G OR25899-5G
APOSOR25899-1GEA 155 EUR
APOSOR25899-1G APOSOR25899-5G
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Smeltpunt: 168…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00957087
CAS nummer: 5382-49-0