4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Methylsulphonylbenzoic acid
OR2590-100G
OR2590-25G
OR2590-500G
APOSOR2590-100GEA
137
EUR
APOSOR2590-100G
APOSOR2590-25G
APOSOR2590-500G
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid 98%
4-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formule:
C₈H₈O₄S Smeltpunt: 268…275 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007564 CAS nummer: 4052-30-6 EINECS: 223-765-5 |