6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2591-1G OR2591-250MG
APOSOR2591-1GEA 303 EUR
APOSOR2591-1G APOSOR2591-250MG
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07376841
CAS nummer: 132521-70-1