N-(3-Formyl-pyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25911-250MG OR25911-100MG
APOSOR25911-250MGEA 27.8 EUR
APOSOR25911-250MG APOSOR25911-100MG
N-(3-Formyl-pyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide
N-(3-Formyl-pyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
Smeltpunt: 60…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086208
CAS nummer: 86847-71-4