Furan-3-carboximidamide hydrochloride, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25912-1G OR25912-250MG
APOSOR25912-1GEA 201 EUR
APOSOR25912-1G APOSOR25912-250MG
Furan-3-carboximidamide hydrochloride, Technical Grade
Furan-3-carboximidamide hydrochloride
Formule: C₅H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086209
CAS nummer: 54649-21-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III