2-Phenylisonicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2592-1G OR2592-250MG
APOSOR2592-1GEA 128 EUR
APOSOR2592-1G APOSOR2592-250MG
2-Phenylisonicotinic acid 98%
2-Phenylisonicotinic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
Smeltpunt: 266…268 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086008
CAS nummer: 55240-51-2