5-Acetyl-2-chloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25927-1G OR25927-5G
APOSOR25927-1GEA 22 EUR
APOSOR25927-1G APOSOR25927-5G
5-Acetyl-2-chloropyridine
5-Acetyl-2-chloropyridine
Formule: C₇H₆ClNO
Smeltpunt: 93…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407343
CAS nummer: 55676-22-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III