Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25944-1G OR25944-250MG OR25944-5G
APOSOR25944-1GEA 33.7 EUR
APOSOR25944-1G APOSOR25944-250MG APOSOR25944-5G
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Formule: C₇H₅NO₂
Smeltpunt: 199…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00183939
CAS nummer: 26956-43-4