3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2595-1G OR2595-250MG
APOSOR2595-1GEA 225 EUR
APOSOR2595-1G APOSOR2595-250MG
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₆O₃S
Smeltpunt: 181…183 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01316613
CAS nummer: 60166-83-8