2-[3-Methyl-2-(methylimino)-4-oxo-1,3-thiazolan-5-yl]acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25955-1G OR25955-250MG OR25955-500MG OR25955-5G
APOSOR25955-1GEA 158 EUR
APOSOR25955-1G APOSOR25955-250MG APOSOR25955-500MG APOSOR25955-5G
2-[3-Methyl-2-(methylimino)-4-oxo-1,3-thiazolan-5-yl]acetic acid
2-[3-Methyl-2-(methylimino)-4-oxo-1,3-thiazolan-5-yl]acetic acid
Formule: C₇H₁₀N₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06256825
CAS nummer: 41306-29-0