3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25961-1G OR25961-250MG OR25961-5G
APOSOR25961-1GEA 176 EUR
APOSOR25961-1G APOSOR25961-250MG APOSOR25961-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-(4-Methoxyphenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₄
Smeltpunt: 190…195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407357
CAS nummer: 93041-45-3