2-Carboxythiophene-5-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25978-1G OR25978-250MG OR25978-5G
APOSOR25978-1GEA 27.8 EUR
APOSOR25978-1G APOSOR25978-250MG APOSOR25978-5G
2-Carboxythiophene-5-boronic acid
2-Carboxythiophene-5-boronic acid
Formule: C₅H₅BO₄S
Smeltpunt: 135…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02323211
CAS nummer: 465515-31-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable