6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2598-250MG OR2598-1G
APOSOR2598-250MGEA 65.8 EUR
APOSOR2598-250MG APOSOR2598-1G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09414724
CAS nummer: 1000018-56-3