Methyl-5-(chlorosulphonyl)-4-methylthiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR25981-1G OR25981-250MG OR25981-500MG OR25981-2.5G OR25981-5G
APOSOR25981-1GEA 368 EUR
APOSOR25981-1G APOSOR25981-250MG APOSOR25981-500MG APOSOR25981-2.5G APOSOR25981-5G
Methyl-5-(chlorosulphonyl)-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl-5-(chlorosulphonyl)-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₇ClO₄S₂
Smeltpunt: 40…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407367
CAS nummer: 423768-46-1
UN: 3261
ADR: 8,III