Methyl-3-chlorosulphonyl-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25983-10G OR25983-1G OR25983-5G
APOSOR25983-10GEA 695 EUR
APOSOR25983-10G APOSOR25983-1G APOSOR25983-5G
Methyl-3-chlorosulphonyl-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl-3-chlorosulphonyl-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₁ClO₆S₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407370
CAS nummer: 423768-47-2